주요 문서
226416
Sigma-Aldrich
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
동의어(들):
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.10
Beilstein:
107939
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
포함
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
InChI key
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
α-Methylene-γ-butyrolactone (Tulipane) was used to develop optically active spiro-[butyrolactone-pyrrolidine] via Cu(I)-catalyzed exo-selective 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)