주요 문서
240230
Sigma-Aldrich
Phthalimide
≥99%
동의어(들):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
Beilstein:
118522
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
mp
232-235 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Phthalimide was used in the synthesis of 6-amino agarose (AA) by Mitsunobu-inspired microwave mediated method.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1