주요 문서
100919
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
98%
동의어(들):
1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.13
Beilstein:
164119
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
76-80 °C (lit.)
작용기
bromo
폴리머 구조
functionality: heterobifunctional
SMILES string
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N-(4-Bromobutyl)phthalimide can be used to synthesize:
  • Biologically important N4,N9-disubstituted 4,9-diaminoacridine derivatives.
  • Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives applicable in the preparation of ketolide antibiotics.
  • Calix[4]arene and thiacalix[4]arene-based oxamate ligands.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)