분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.635 (lit.)
bp
128-130 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Sc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Bromothiophenol (2-Bromobenzenethiol) reacts with 4-(4-bromo-3-nitro-phenyl)morpholine to form nitro-sulphide.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter