주요 문서
274720
Sigma-Aldrich
Lacmoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H16N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
428.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
Quality Level
solubility
methanol: 1 mg/mL
λmax
611 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Nc1cc2OC3=CC(=O)C(=CC3=Nc2cc1-c4ccc(O)cc4O)c5ccc(O)cc5O
InChI
1S/C24H16N2O6/c25-17-9-23-18(7-15(17)13-3-1-11(27)5-20(13)29)26-19-8-16(22(31)10-24(19)32-23)14-4-2-12(28)6-21(14)30/h1-10,27-30H,25H2
InChI key
ABNVFGQXCGFSFH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)