About This Item
Linear Formula:
O2NCH=C(SCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.23
Beilstein:
1524538
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
125-127 °C (lit.)
작용기
amine
nitro
thioether
SMILES string
CS\C(SC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
InChI key
NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable