주요 문서
288055
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmanganese(I) tricarbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H5Mn(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
powder or crystals
구성
Mn, 26.0-27.9% EDTA titration
반응 적합성
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES string
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.Mn/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;/h1-5H;;;;
InChI key
CZPHEHHRMHXAIK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)