주요 문서
292494
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
동의어(들):
5-Chloro-o-anisic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
98-100 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Complexes of 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ have been investigated.
애플리케이션
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid has been used in the synthesis of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Ga(III) and Lu(III).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)