주요 문서
298557
Sigma-Aldrich
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin
97%
동의어(들):
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
234.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
206-208 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Synthesis of a novel fluorescent probe, Tb(III) - (7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin) complex, for sensing of DNA has been reported.
애플리케이션
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin (CMC) was used in the preparation of poly(4-vinyl pyridine)-CMC, photosensitive polymer and 3-chloro-7-[(chlorocarbonyl)methoxy]-4-methylcoumarin.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)