분석
85%
mp
239 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
imide
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
InChI key
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Remainder disuccinimidyl carbonate
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable