주요 문서
318256
Sigma-Aldrich
Tetravinylsilane
97%
동의어(들):
Tetraethylenesilicon, Tetravinylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Si(CH=CH2)4
CAS Number:
Molecular Weight:
136.27
Beilstein:
1739438
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C[Si](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C8H12Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H,1-4H2
InChI key
UFHILTCGAOPTOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tetravinylsilane is widely used in the synthesis of silicon-containing materials. Also, plasma-polymerized tetravinylsilane can be used as a surface modifier for fibers.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)