주요 문서
330590
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3-1,2-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.13
Beilstein:
1877554
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
99%
양식
powder, crystals or chunks
mp
142-144 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
InChI key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)