334537
Potassium perruthenate
동의어(들):
Potassium ruthenium oxide, Potassium ruthenium tetraoxide, Potassium tetraoxoruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
KRuO4
CAS Number:
Molecular Weight:
204.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
추천 제품
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
≥49.0% (gravimetric)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[K+].[O-][Ru](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Ru/q+1;;;;-1;
InChI key
RDFCRPAXZNYVJH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges