주요 문서
343730
Sigma-Aldrich
Strontium
random pieces, 99%
동의어(들):
Strontium element
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sr
CAS Number:
Molecular Weight:
87.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
양식
random pieces
반응 적합성
reagent type: reductant
저항도
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to make Strontium-potassium-niobate (Sr2KNb5O15, SKN). SKN is of great interest for pyroelectric sensors and various electro-optic devices.2
포장
Packaged under mineral oil
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)