주요 문서
349763
Sigma-Aldrich
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
99%
동의어(들):
3-Methoxyhydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
43-45 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid can be prepared by the catalytic (palladium on charcoal) reduction of its corresponding unsaturated acid with H2.
애플리케이션
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)