360279
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
228.20
Beilstein:
2809673
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChI key
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable