주요 문서
365483
Sigma-Aldrich
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
97%
동의어(들):
Burgess reagent, Methyl N-(triethylammoniosulfonyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CNSO2N(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.30
Beilstein:
1432131
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
76-79 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
InChI
1S/C8H18N2O4S/c1-5-10(6-2,7-3)15(12,13)9-8(11)14-4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Powerful dehydration agent for compounds such as secondary and tertiary alcohols, diols, amino alcohols, sugars, etc., including reactions with epoxides.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)