주요 문서
366706
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3I
CAS Number:
Molecular Weight:
340.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
InChI key
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene is a halogenated hydrocarbon.
애플리케이션
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene may be used in the preparation of [bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes. It may be used to investigate the fragmentation reactions of (E)- and (Z)-2-methylbuten-1-yl(aryl)iodonium triflates (aryl = C6H5-, 4-(CF3)C6H4, 3,5-(CF3)2C6H4-).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)