주요 문서
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
동의어(들):
Lithium ethanolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OLi
CAS Number:
Molecular Weight:
52.00
Beilstein:
3909950
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
liquid
반응 적합성
core: lithium
농도
1.0 M in ethanol
density
0.821 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1