주요 문서
405981
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4R,5S)-4,5-diphenyl-2-oxazoline]
99%
동의어(들):
(4R,5S,4′R,5′S)-2,2′-Methylenebis(4,5-diphenyl-2-oxazoline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
458.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
205-208 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
InChI key
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
애플리케이션
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)