주요 문서
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
동의어(들):
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
306.36
Beilstein:
4202633
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
viscous liquid
광학 활성
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChI key
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
애플리케이션
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)