주요 문서
414174
Sigma-Aldrich
5-Formyluracil
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
O=CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
InChI key
OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Formyluracil may be used for the preparation of covalently linked base with 5-aminocytosine pair via Schiff base formation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)