주요 문서
435325
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial potassium salt
<1000 μm particle size
동의어(들):
Poly(acrylic acid) potassium salt, Potassium polyacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
불순물
<600 ppm residual acrylic acid
입자 크기
<1000 μm
density
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)