분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter