About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
155.10
Beilstein:
1740877
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
119.5 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter