주요 문서
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
109-111 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI key
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
21.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-6.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)