주요 문서
447528
Sigma-Aldrich
11-Mercapto-1-undecanol
97%
동의어(들):
11-Hydroxy-1-undecanethiol, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HS(CH2)11OH
CAS Number:
Molecular Weight:
204.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
33-37 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in a two-step synthesis of unsymmetrical disulfides which does not require alcohol protection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)