주요 문서
674249
Sigma-Aldrich
11-Mercapto-1-undecanol
99%
동의어(들):
11-Hydroxy-1-undecanethiol, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HS(CH2)11OH
CAS Number:
Molecular Weight:
204.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
solid
mp
33-37 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Oxidation to the corresponding disulfide by N-phenyltriazolinedione (Aldrich Catalog No. 280992) without the need for hydroxyl protection. This compound is used to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with alcohols can be further functionalized with various groups even when attached to gold nanoparticles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)