주요 문서
47772
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
동의어(들):
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
437.49
Beilstein:
7668973
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Product Name
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI key
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)