주요 문서
540366
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methyl-2-butene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)2CHCH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
53-58 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CCOC(OCC)\C=C(\C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
SFUKGEREDDIOED-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,1-Diethoxy-3-methyl-2-butene is an acyclic alkene.
애플리케이션
1,1-Diethoxy-3-methyl-2-butene may be used in the synthesis of:
  • 6,6,10-trimethyl-4-propyl-10,11-dihydro-2H,6H,12H-dipyrano[2,3-f:2′,3′-h]chromene-2,12-dione
  • angular pyranocoumarins
  • 6-cyano-2,2-dimethyl-2-H-1-benzopyran
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)