주요 문서
58035
Sigma-Aldrich
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
3-Iodo-n-propyl-1-trimethoxysilane, Iodopropyltrimethoxysilane, Trimethoxy(iodopropyl)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15IO3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
290.17
Beilstein:
969628
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
density
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(3-iodopropyl)trimethoxysilane may be used to organically modify mesoporous silica support by grafting method.{85} The product may be used to synthesize heavy atom-concentrated organically modified silica nanoparticles.{86}
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)