주요 문서
587966
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H413CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
157.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
239-241 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i7+1
InChI key
XRHGYUZYPHTUJZ-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
460.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
238 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)