Merck
다음으로 건너뛰기
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
CA$1,790.00
CA$1,790.00
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
크기 선택
보기 변경
1 EA
CA$1,790.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CH415N2O
Molecular Weight:
63.03
UNSPSC 코드:
12142201
NACRES:
NA.24
CA$1,790.00
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
농도
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
8 mm × 7 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
277746491888491578
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
183-184 °C (lit.)
특징 및 장점
Indirect detection
수량
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)