주요 문서
616346
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D6H3NO2
Molecular Weight:
157.20
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)