주요 문서
636320
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromopyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4BrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
113-117 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Nc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI key
KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used without prior protection of the amino group in a palladium-catalyzed cross-coupling with pyridylboronic acids leading to pyrazinylpyridines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)