주요 문서
645567
Sigma-Aldrich
11-Bromoundecanamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)10CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
88-92 °C (lit.)
작용기
amide
bromo
SMILES string
NC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22BrNO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H2,13,14)
InChI key
NHUWVMSJSKNFHL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)