주요 문서
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
127.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
InChI key
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)