주요 문서
659657
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
동의어(들):
PEG-b-PLA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
분자량
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)