주요 문서
670340
Sigma-Aldrich
Fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine
≥97%
동의어(들):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H16F5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
477.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥97%
광학 활성
[α]/D -20.5±1.0°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c25-18-15(19(26)21(28)22(29)20(18)27)9-17(23(31)32)30-24(33)34-10-16-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8,16-17H,9-10H2,(H,30,33)(H,31,32)/t17-/m0/s1
InChI key
DLOGILOIJKBYKA-KRWDZBQOSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)