주요 문서
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-L-proline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
323.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
InChI key
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)