주요 문서
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
97%
동의어(들):
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
138.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
작용기
amide
amine
SMILES string
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)