주요 문서
687227
Sigma-Aldrich
1H-Indole-2-methanol
90%
동의어(들):
2-(Hydroxymethyl)indole, NSC 165230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
양식
solid
mp
72-78 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
InChI key
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for the synthesis of:
  • Oxazino[4,3-a]indoles
  • 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
  • SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
  • Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)