주요 문서
691550
Sigma-Aldrich
N-Boc-tyramine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
71-75 °C
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI key
ILNOTKMMDBWGOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)