주요 문서
69830
Sigma-Aldrich
DL-Lactonitrile
≥97.0% (T)
동의어(들):
2-Hydroxypropionitrile, Acetaldehyde cyanohydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
71.08
Beilstein:
605366
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (T)
양식
liquid
포함
~1% phosphoric acid as stabilizer
불순물
~1% water
refractive index
n20/D 1.404
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
nitrile
SMILES string
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
InChI key
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)