주요 문서
706205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
44-49 °C
SMILES string
CCn1cnc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-6-14-8-9(7-13-14)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
UGCRHVPUHAXAAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)