주요 문서
710725
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene solution
5% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 1 %, NMR tube size 5 mm × 7 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10
CAS Number:
Molecular Weight:
106.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
양식
solution
Quality Level
구성
TMS, 1%
농도
5% in chloroform-d (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 7 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
특징 및 장점
1H sensitivity
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)