주요 문서
717436
Sigma-Aldrich
Benzamide oxime
97%
동의어(들):
N-Hydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
74-78 °C
작용기
amine
oxime
phenyl
SMILES string
N\C(=N\O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
InChI key
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)