주요 문서
728365
Sigma-Aldrich
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
≥98.0% (AT)
동의어(들):
1-{[Tris-(1-methylethyl)silyl]ethynyl]}-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TIPS-EBX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H25IO2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
428.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (AT)
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
작용기
iodo
SMILES string
CC(C)[Si](C#C[I]1OC(=O)c2ccccc12)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H25IO2Si/c1-13(2)22(14(3)4,15(5)6)12-11-19-17-10-8-7-9-16(17)18(20)21-19/h7-10,13-15H,1-6H3
InChI key
NTHGHMCOPNSZIR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Introduction of silylacetylenes
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)