주요 문서
744514
Sigma-Aldrich
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
98.0-102.0% (AT)
동의어(들):
NSC 191950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4ClIO2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.46
Beilstein:
141400
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98.0-102.0% (AT)
양식
powder
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClI1OC(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
InChI key
XSZMFYQLHGJKKD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)