736333
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 5,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, ATRP initiator, PEG methyl ether bromoisobutyrate, mPEG bromoisobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCOC(CH3)2Br
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
solid
분자량
average Mn 5,000
전이 온도
Tm 56-60 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Poly(ethylene glycol)-containing ATRP initiator for generating a block copolymer with a PEG block on one end. The PEG block is terminated with an unreactive methoxy group.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.